1,3-Difluoro-5-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9813-25G PC9813-1G
APOSPC9813-25GEA 63.8 EUR
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G
1,3-Difluoro-5-nitrobenceno
1,3-Difluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. Ebullición: 176…177 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012142
Núm. CAS: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0