5-Fluoroantranilato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
PC9817-100G
APOSPC9817-100GEA 194 EUR
APOSPC9817-100G
5-Fluoroantranilato de metilo 98%
5-Fluoroantranilato de metilo
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 34…40 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791308
Núm. CAS: 319-24-4