5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 66.7 EUR
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Formula: C₈H₃F₃
Pto. Ebullición: 53…54 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458177
Núm. CAS: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III