2-Amino-3-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368774
Núm. CAS: 115661-37-5