Ácido 2,2-difluoropropiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
Ácido 2,2-difluoropropiónico 97%
Ácido 2,2-difluoropropiónico
Formula: C₃H₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 140…141 °C
Pto. de fusión: 36…45 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093764
Núm. CAS: 373-96-6