2,6-Difluoro-4-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC9845-5G
PC9845-25G
APOSPC9845-5GEA
120
EUR
APOSPC9845-5G
APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrofenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrofenol
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ Pto. de fusión: 99,7…100.7 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366521 Núm. CAS: 658-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |