Ácido 3-(trifluorometil)antranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-amino-3-(trifluorometil)benzoico, Ácido 2-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico
PC9853-25G PC9853-1G
APOSPC9853-25GEA 145 EUR
APOSPC9853-25G APOSPC9853-1G
Ácido 3-(trifluorometil)antranilico 98%
Ácido 3-(trifluorometil)antranilico
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274210
Núm. CAS: 313-12-2