3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 31.9 EUR
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 97%
3-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Número MDL: MFCD03788719
Núm. CAS: 630125-49-4