2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 422 EUR
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formula: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038262
Núm. CAS: 74938-83-3