Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 1220 EUR
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₆H₈F₄O
Pto. Ebullición: 110 °C/740mmHg
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093319
Núm. CAS: 681-68-5