Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9891-1G PC9891-25G
APOSPC9891-1GEA 179 EUR
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Formula: C₆H₅F₁₀N
Pto. Ebullición: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038263
Núm. CAS: 883498-76-8