2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9896-5G PC9896-1G PC9896-10G
APOSPC9896-5GEA 40.6 EUR
APOSPC9896-5G APOSPC9896-1G APOSPC9896-10G
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090995
Núm. CAS: 93339-98-1