2-Bromo-6-fluoroanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9902-100G
PC9902-25G
PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA
132
EUR
APOSPC9902-100G
APOSPC9902-25G
APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroanilina 99%
2-Bromo-6-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅BrFN Densidad: 1,674 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01310982 Núm. CAS: 65896-11-9 |