3-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9903-25G PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA 46.4 EUR
APOSPC9903-25G APOSPC9903-5G
3-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
3-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215834
Núm. CAS: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III