3-Bromo-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9908-5G PC9908-100G
APOSPC9908-5GEA 14.7 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G
3-Bromo-4-fluoroanilina 98%
3-Bromo-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 29…36 °C
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788559
Núm. CAS: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III