1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-fluoronitrobenceno
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 92.8 EUR
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. de fusión: 36…37 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368788
Núm. CAS: 886762-70-5