α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno 98%
α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₇BrF₂O
Pto. Ebullición: 222 °C
Densidad: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190103
Núm. CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II