2-Bromo-5-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9922-100G
PC9922-25G
PC9922-5G
APOSPC9922-100GEA
133
EUR
APOSPC9922-100G
APOSPC9922-25G
APOSPC9922-5G
2-Bromo-5-fluoropiridina 98%
2-Bromo-5-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. Ebullición: 80…83 °C/44mmHg Pto. de fusión: 26…31 °C Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234011 Núm. CAS: 41404-58-4 |