4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 253 EUR
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191862
Núm. CAS: 16184-89-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR