2-Fluoro-3-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9924-5G
PC9924-100G
APOSPC9924-5GEA
21.9
EUR
APOSPC9924-5G
APOSPC9924-100G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)piridina 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₃F₄N MW: 165.09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973416 Núm. CAS: 65753-52-8 |