5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 43.5 EUR
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0000 g/mol
Pto. de fusión: 25…29 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426368
Núm. CAS: 452-92-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III