3-Fluoropiridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoropiridin-2-ol
3-Fluoropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095042
Núm. CAS: 1547-29-1