3-Fluoro-4-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-picoline
PC9930-1G
PC9930-5G
PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9930-1G
APOSPC9930-5G
APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₆FN MW: 111.12 g/mol Pto. Ebullición: 135.6 °C/748mmHg Densidad: 1.08 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114226 Núm. CAS: 399-88-2 |