Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC9936-1G PC9936-500MG
APOSPC9936-1GEA 217 EUR
APOSPC9936-1G APOSPC9936-500MG
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Formula: C₁₈H₁₇ClFNO₃
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310648
Núm. CAS: 34029-27-1