2,6-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9939-25G PC9939-100MG PC9939-5G
APOSPC9939-25GEA 174 EUR
APOSPC9939-25G APOSPC9939-100MG APOSPC9939-5G
2,6-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
2,6-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114368
Núm. CAS: 256417-10-4