5-Fluorocytidine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one

PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorocytidine
5-Fluorocytidine
Formula: C₉H₁₂FN₃O₅
MW: 261,21 g/mol
Pto. de fusión: 196…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210953
Núm. CAS: 2341-22-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR