1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9945-5G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 30.6 EUR
APOSPC9945-5G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenceno 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 29…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663754
Núm. CAS: 58534-94-4