1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone

PC9950-1G PC9950-25G PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9950-1G APOSPC9950-25G APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Formula: C₁₂H₉FO
MW: 188.20 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134475
Núm. CAS: 316-68-7
EINECS: 206-261-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR