3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 94.4 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.1093 g/mol
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973417
Núm. CAS: 218632-01-0