2,5-Difluorobenzhydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 105 EUR
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02183537
Núm. CAS: 265644-03-9