2,6-Difluorobenzhydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 58 EUR
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119406
Núm. CAS: 172935-91-0