Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC9954-1G PC9954-25G PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9954-1G APOSPC9954-25G APOSPC9954-5G
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Pto. de fusión: 212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112534
Núm. CAS: 401815-98-3