3,5-Difluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-5GEA 33.5 EUR
APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobencenosulfonamida
3,5-Difluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091379
Núm. CAS: 140480-89-3