2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 168 EUR
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Formula: C₂HF₃O₄S
Pto. Ebullición: 153 °C
Densidad: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320807
Núm. CAS: 1717-59-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I