2',6'-Difluoroacetanilida
Proveedor: Apollo Scientific
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 43.9 EUR
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacetanilida
2',6'-Difluoroacetanilida
Formula: C₈H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119485
Núm. CAS: 3896-29-5