5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC9980-1G PC9980-5G
APOSPC9980-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9980-1G APOSPC9980-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formula: C₄ClF₃N₂
MW: 168,50 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C
Densidad: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191933
Núm. CAS: 697-83-6
EINECS: 211-807-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR