3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9983-1G
APOSPC9983-1GEA 95.7 EUR
APOSPC9983-1G
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
MW: 162,167 g/mol
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973917
Núm. CAS: 149739-32-2