4-Cloro-3-fluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Cloro-3-fluorotolueno
4-Cloro-3-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Pto. Ebullición: 157…158 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143295
Núm. CAS: 5527-94-6
UN: 1993
ADR: 3 III