5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9990-1G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 134 EUR
APOSPC9990-1G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Pto. de fusión: 73…79 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800242
Núm. CAS: 24484-22-8