3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9994-1G PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA 183 EUR
APOSPC9994-1G APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆F₂N₂
MW: 180.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094571
Núm. CAS: 154258-88-5