β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
BIB3011-1G BIB3011-5G
APOSBIB3011-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB3011-1G APOSBIB3011-5G
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
MW: 663,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036253
Núm. CAS: 53-84-9