Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: NADP-Na2
BIB3015-1G BIB3015-250MG
APOSBIB3015-1GEA 29 EUR
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica ≥98%
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Densidad: 1,66g/cm3 @ 25 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065390
Núm. CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8