Tobramycin sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIT0153-1G BIT0153-500MG BIT0153-5G
APOSBIT0153-1GEA 72.5 EUR
APOSBIT0153-1G APOSBIT0153-500MG APOSBIT0153-5G
Tobramycin sulphate
Tobramycin sulphate
Tobramycin is an aminoglycoside antibiotic and hasa bactericidal action against many gram-negative bacteria.
Formula: (C₁₈H₃₇N₅O₉)₂·5H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133864
Núm. CAS: 79645-27-5
EINECS: 256-499-2