Hibifolin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-4H-chromen-8-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
BIDF1029-10MG BIDF1029-25MG
APOSBIDF1029-10MGEA 197 EUR
APOSBIDF1029-10MG APOSBIDF1029-25MG
Hibifolin
Hibifolin
Formula: C₂₁H₁₈O₁₄
MW: 494,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987619
Núm. CAS: 55366-56-8