Amastatin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIMI3764-1MG BIMI3764-5MG
APOSBIMI3764-1MGEA 40.6 EUR
APOSBIMI3764-1MG APOSBIMI3764-5MG
Amastatin
Amastatin
Formula: C₂₁H₃₈N₄O₈
MW: 474,548 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038400
Núm. CAS: 67655-94-1