2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2035-1G BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA 1030 EUR
APOSBIMN2035-1G APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₅N₇O₃
MW: 281,276 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750839
Núm. CAS: 215943-79-6