Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2036-1G BIMN2036-10G
APOSBIMN2036-1GEA 155 EUR
APOSBIMN2036-1G APOSBIMN2036-10G
Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Arabinofuranosyl-adenine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2006-02-2