Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2038-1G
BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA
155
EUR
APOSBIMN2038-1G
APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formula:
C₁₀H₁₄N₆O₄ MW: 282,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788199 Núm. CAS: 34079-68-0 |