Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoroadenine Arabinosid, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, Fludarabine
BIMN2039-1G BIMN2039-250MG
APOSBIMN2039-1GEA 766 EUR
APOSBIMN2039-1G APOSBIMN2039-250MG
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formula: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132942
Núm. CAS: 21679-14-1