Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
BIMN2040-1G BIMN2040-250MG
APOSBIMN2040-1GEA 256 EUR
APOSBIMN2040-1G APOSBIMN2040-250MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065486
Núm. CAS: 38819-10-2